1510867
USP
Pergolide sulfoxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(8β)-8-[(Methylsulfinyl)methyl]-6-propylergoline
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pergolide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C19H26N2OS/c1-3-7-21-11-13(12-23(2)22)8-16-15-5-4-6-17-19(15)14(10-20-17)9-18(16)21/h4-6,10,13,16,18,20H,3,7-9,11-12H2,1-2H3/t13-,16?,18-,23?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOIHSNDTPKFAJW-ASVPFLOSSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Pergolide tablets
- Pergolide Mesylate
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3