Merck
05512
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Phenylethanol
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Szinonimák:
(−)-Methyl phenyl carbinol, (S)-(−)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(−)-sec-Phenylethyl alcohol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.16
Beilstein:
2039797
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optikai aktivitás
[α]/D −45±2°, c = 5% in methanol
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: ≥97:3 (GC)
törésmutató
n20/D 1.527
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
sűrűség
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
phenyl
SMILES string
C[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
Általános leírás
(S)-(-)-1-Phenylethanol can be prepared from acetophenone via enantioselective bioreduction in the presence of Rhizopus arrhizus as a biocatalyst.
Alkalmazás
(S)-(-)-1-Phenylethanol can be used as:
  • A starting material to prepare (1S,3R,4S)-1-methyl-3,4-diphenyl-3,4-dihydro-1H-isochromene-3,4-diol (a cyclic hemiacetal) by reacting with benzil via dilithiation reaction.
  • A chiral solvent in the symmetric synthesis of substituted spiroundecenetriones via amino acid-catalyzed domino Knoevenagel/Diels-Alder reactions.
Alkalmazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Laboratory scale-up synthesis of chiral carbinols using Rhizopus arrhizus
Salvi, NA and Chattopadhyay S
Tetrahedron Asymmetry, 27(4-5), 188-192 (2016)
Organocatalytic Asymmetric Domino Knoevenagel/Diels-Alder Reactions: A Bioorganic Approach to the Diastereospecific and Enantioselective Construction of Highly Substituted Spiro [5, 5] undecane-1, 5, 9-triones
Ramachary DB, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 42(35), 4233-4237 (2003)
Synthesis of (1S, 3R, 4S)-1-methyl-3, 4-diphenyl-3, 4-dihydro-1H-isochromene-3, 4-diol
Shishkina IN, et al.
Mendeleev Communications, 6(23), 350-351 (2013)