1494895
USP
Pantoprazole sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Pantoprazole sodium sesquihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pantoprazole
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[Na+].FC(F)Oc1cc2c(cc1)[N-]C(N2)[S](=O)Cc3nccc(c3OC)OC.O
InChI
1S/C16H16F2N3O4S.Na.H2O/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;;/h3-7,15-16,21H,8H2,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHNXIKDJFYGZTL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Pantoprazole Sodium Delayed-Release Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)