Merck
1494920
USP
Pantoprazole Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6F2N2OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pantoprazole
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
239-243 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
FC(F)Oc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C8H6F2N2OS/c9-7(10)13-4-1-2-5-6(3-4)12-8(14)11-5/h1-3,7H,(H2,11,12,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJMVPNAZPFZXCP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Pantoprazole Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Pantoprazole Sodium
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S-arylation of mercaptobenzimidazoles using Cu (I) catalysts-experimental and theoretical observations.
Sekar, Ramkumar, et al.
Tetrahedron Letters, 52.26, 3347-3352 (2011)
Ganta Madhusudhan Reddy et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 45(2), 201-210 (2007-07-17)
Six impurities in pantoprazole sodium bulk drug substance were detected by a simple high performance liquid chromatographic method (HPLC) whose area percentage ranged from approximately 0.05 to 0.34%. Liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) was performed to identify the molecular weight of