Fontos dokumentumok
1494910
USP
Pantoprazole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-(Difluoromethoxy)-2-{[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]thio}-1H-benzimidazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pantoprazole
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1ccnc(CSc2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
InChI
1S/C16H15F2N3O3S/c1-22-13-5-6-19-12(14(13)23-2)8-25-16-20-10-4-3-9(24-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKILEIRWOYBGEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Pantoprazole Sodium
- Pantoprazole Sodium Delayed-Release Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3