Fontos dokumentumok
1478130
USP
Oleic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
cis-9-Octadecenoic acid, Elainic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
1 mmHg ( 176 °C)
API-család
oleic acid
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
sűrűség
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard solution during the assay and identification according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Oleic Acid
- Coix Seed
- Coix Seed Powder
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1