27728
Oleic acid
meets analytical specification of Ph, Eur., 65.0-88.0% (GC)
Szinonimák:
cis-9-Octadecenoic acid, Elainic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 176 °C)
Minőségi szint
leírás
peroxide value <= 10
Teszt
65.0-88.0% (GC)
form
liquid
minőség
meets analytical specification of Ph, Eur.
összetétel
fatty acids w. 1 chain > C18, ≤4.0% GC
linoleic acid, ≤18.0% GC
linolenic acid, ≤4.0% GC
margaric acid, ≤4.0% GC
myristic acid, ≤5.0% GC
oleic acid, 65.0-88.0% GC
palmitic acid, ≤16.0% GC
palmitoleic acid, ≤8.0% GC
stearic acid, ≤6.0% GC
szennyeződések
residual solvents, complies
izzítási maradék
≤0.1%
szín
clear
törésmutató
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
savérték
195‑204
jódérték
89‑105
sűrűség
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmasság
complies for appearance of solution
in accordance for fatty acid composition
passes test for identity
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Géninformáció
human ... SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?