Fontos dokumentumok
1477411
USP
Octocrylene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
octocrylene
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.567 (lit.)
bp
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
sűrűség
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C24H27NO2/c1-3-5-12-19(4-2)18-27-24(26)22(17-25)23(20-13-8-6-9-14-20)21-15-10-7-11-16-21/h6-11,13-16,19H,3-5,12,18H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMJSMJQBSVNSBF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2