Merck
535826
Sigma-Aldrich
2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-[(hexyl)oxy]-phenol
Szinonimák:
2,4-Diphenyl-6-[2-hydroxy-4-(hexyloxy)phenyl]-1,3,5-triazine, 2-(2-Hydroxy-4-hexyloxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine, 2-[4-(Hexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H27N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
425.52
Beilstein:
9294274
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
147-151 °C (lit.)
oldhatóság
methyl methacrylate: 15 mg/mL at 20 °C
methylene chloride: 169 mg/mL at 20 °C
chloroform: 254 mg/mL at 20 °C
toluene: 51 mg/mL at 20 °C
SMILES string
CCCCCCOc1ccc(c(O)c1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C27H27N3O2/c1-2-3-4-11-18-32-22-16-17-23(24(31)19-22)27-29-25(20-12-7-5-8-13-20)28-26(30-27)21-14-9-6-10-15-21/h5-10,12-17,19,31H,2-4,11,18H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEVFXWNQQSSNAC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Very low volatile UV light absorber and stabilizer.
Allows polycarbonates and polyesters to achieve a higher resistance to weathering than conventional benzotriazole UV absorbers. Low tendency to chelate allows its use in polymer formulations containing catalyst residues.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)