Merck
Y0002147
Mercaptopurine impurity A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Hypoxanthine, 6-Hydroxypurine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4N4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.11
Beilstein:
5811
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
mercaptopurine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
>300 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Hypoxanthine is a nutrient additive for a variety of cell culture applications involving bacterial, parasite (Plasmodium falciparum) and animal cells. Hypoxanthine is a component of selection media used in hybridoma technologies.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)