Fontos dokumentumok
1046001
USP
Azathioprine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
6-(1-Methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thiopurine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
azathioprine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cn1cnc(c1Sc2ncnc3[nH]cnc23)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PPAT(5471)
Általános leírás
Alkalmazás
- Azathioprine Tablets
- Azathioprine Sodium for Injection
- Azathioprine Compounded Oral Suspension
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)