Merck
BP762
Mercaptopurine impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
6-Mercaptopurine monohydrate, 6-Purinethiol, 6-Thiohypoxanthine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4N4S·H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.19
Beilstein:
4012091
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
mercaptopurine
Forma
solid
minőség
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
mixture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.S=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PPAT(5471)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Mercaptopurine impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Kiszerelés
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)