Merck
Y0002148
Mercaptopurine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Adenine, 6-Aminopurine, Vitamin B4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5N5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.13
Beilstein:
5777
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
mercaptopurine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
>360 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Mercaptopurine impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)