Fontos dokumentumok
MX0160
Millipore
Maltose, Monohydrate, Powder
Szinonimák:
Maltose, Monohydrate, Powder
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O11 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
342.30 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.25
form
powder
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
kiszállítva
ambient
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Általános leírás
Specifications:
Loss on drying: 7% max
Melting range: 109-113°C
Specific rotation [a]25/D: +111.7-+130.4°
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1