1374907
USP
Maltitol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-O-α-Glucopyranosyl-D-sorbitol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
maltitol
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
149-152 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Maltitol Solution
- Hydrogenated Starch Hydrolysate
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3