Fontos dokumentumok
1612459
USP
Sevelamer carbonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Poly(allylamine-co-N,N′-diallyl-1,3-diamino-2-hydroxypropane) carbonate salt
About This Item
Lineáris képlet:
[(C3H7N)a+b(C9H18N2O)c]n · x H2CO3
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
sevelamer
kiszerelés
pkg of 100 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
ClCC1OC1.[N+H3]CC=C.[O-]C(=O)O
InChI
1S/C3H5ClO.C3H7N.CH2O3/c4-1-3-2-5-3;1-2-3-4;2-1(3)4/h3H,1-2H2;2H,1,3-4H2;(H2,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PADGNZFOVSZIKZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Sevelamer carbonate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)