Fontos dokumentumok
47351
Supelco
EPA 610-N PAH Kit
analytical standard
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
eCl@ss:
32161000
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 610
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
pkg of 1 kit
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
EPA 610-N PAH Kit can be utilized for identifying and quantifying polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) in municipal and industrial wastewater. The pre-requisite of EPA 610 method is the use of gas chromatography with a selective detector or for gas chromatography/mass spectrometry. The analyst may be better equipped to choose between GC and HPLC. Packed GC columns are described in the 610 method, but chromatographic conditions can be changed (e.g., capillary columns may be used) if the changes do not make the method "less accurate or less precise" than the standard method.
Essentially, our EPA 610-N PAH kit contains 16 individually packaged polynuclear aromatic hydrocarbon neats for customizing solutions to meet the unique needs of the laboratory. Each PAH has been tested by GC for purity.
Alkalmazás
EPA 610-N PAH Kit may be used as an anaytical reference standard mix for the quantification and separation of the polycyclic aromatic hydrocarbons in mixtures using liquid chromatography coupled to electrochemical detection with mass spectrometry (LC-EC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Kit Components Only
Product No.
Leírás
  • Acenaphthylene .1 g
  • Anthracene 5 g
  • Benzo[a]anthracene .1 g
  • Benzo[a]pyrene .1 g
  • Benzo[b]fluoranthene .05 g
  • Benzo[ghi]perylene .025 g
  • Benzo[k]fluoranthene .05 g
  • Chrysene(93%) .1 g
  • Dibenzo[a,h]anthracene .1 g
  • Fluoranthene 5 g
  • Fluorene 5 g
  • Indenol[1,2,3-cd]pyrene .01 g
  • Naphthalene 5 g
  • Phenanthrene 5 g
  • Pyrene 5 g
  • Acenaphthene 5 g
Összes mutatása (16)
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Liquid chromatography-electrochemistry-mass spectrometry of polycyclic aromatic hydrocarbons
MS, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 378(4), 917-925 (2004)