Merck
1021077
USP
Ethyl 3-Aminocrotonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Ethyl (Z)-3-aminobut-2-enoate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
felodipine, nitrendipine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N\C(=C/C(=O)OCC)\C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h4H,3,7H2,1-2H3/b5-4-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPMPTULBFPFSEQ-PLNGDYQASA-N
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Ethyl 3-Aminocrotonate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)