Fontos dokumentumok
PHR1096
L-Lysine Acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
L-Lysine acetate salt, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000397
traceable to USP 1371501
API-család
lysine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.C2H4O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;1-2(3)4/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2