Y0002211
Lysine acetylsalicylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Acetylsalicylic acid lysine salt
About This Item
Javasolt termékek
API-család
lysine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[N+H3]CCCCC(N)C(=O)O.[O-]C(=O)c1c(cccc1)OC(=O)C
InChI
1S/C9H8O4.C6H14N2O2/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h2-5H,1H3,(H,11,12);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJBCTCGUOQYZHK-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)