1359302
USP
Levamisole hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(−)-Tetramisole hydrochloride, (S)-(−)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, L(−)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, Levamisole hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
levamisole
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
228-230 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Levamisole Hydrochloride Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3