L0380000
Levamisole hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(−)-Tetramisole hydrochloride, (S)-(−)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, L(−)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, Levamisole hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
levamisole
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
228-230 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)