Fontos dokumentumok
1375502
USP
Mebendazole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Benzoyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, Mebendazol, Methyl N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
mebendazole
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H13N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,17,18,19,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPXLLQIJSORQAM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Mebendazole Tablets
- Mebendazole Oral Suspension
- Fenbendazole
- Pimozide Tablets
- Pimozide
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3