Fontos dokumentumok
1012553
USP
Albendazole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Methyl 5-(propylthio)-2-benzimidazolecarbamate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
albendazole
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXHWSAZORRCQMX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Albendazole Oral Suspension
- Albendazole Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Adrenal gland,Blood,male reproductive organs,spleen
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3