Merck
RTC000090
Supelco
Isopropyl acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Isopropyl acetate, Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COOCH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
Beilstein:
1740761
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1350104
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
47 mmHg ( 20 °C)
API-család
isopropyl acetate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
894 °F
robbanási határérték
1.8 %, 37 °F
8 %
kiszerelés
pkg of 20 mL
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
sűrűség
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Lábjegyzet
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9860 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
39.2 °F
Lobbanási pont (C)
4 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)