Fontos dokumentumok
1329913
USP
5-Hydroxy-L-tryptophan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
L-2-Amino-3-(5-hydroxyindolyl)propionic acid, L-5-HTP
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tryptophan
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used to prepare standard solution for the impurity analysis of 5-Hydroxy-L-tryptophan by using liquid chromatography coupled with UV detector.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)