Merck
PHL80477
5-Hydroxy-L-tryptophan
phyproof® Reference Substance
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H12N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.22
Beilstein:
88200
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
törésmutató
n20/D 1.4850 (lit.)
mp
270 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Alkalmazás
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)