Fontos dokumentumok
PHR2874
Supelco
Isoflurane
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Isoflurane, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H2ClF5O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.49
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000858
traceable to USP 1349003
API-család
isoflurane
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1.2 mL
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Isoflurane is a tandem pore potassium channel activator. It is also a very widely used anesthetic for animal research and for in vitro studies on anesthesia mechanisms.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)