Merck
1273841
USP
Flumazenil Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NCH(OC2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.22
Beilstein:
741889
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
flumazenil
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.400 (lit.)
bp
130-133 °C (lit.)
sűrűség
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(OCC)N(C)C
InChI
1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Flumazenil Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Flumazenil
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)