Y0000335
Flumazenil impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Ethyl 8-hydroxy-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
flumazenil
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[n]21c(c(nc2)C(=O)OCC)CN(C(=O)c3c1ccc(c3)O)C
InChI
1S/C15H15N3O4/c1-3-22-15(21)13-12-7-17(2)14(20)10-6-9(19)4-5-11(10)18(12)8-16-13/h4-6,8,19H,3,7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCCARNSSXAGDHQ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)