1273819
USP
Flumazenil Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
8-Fluoro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic acid, Flumazenil acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
flumazenil
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Fc1cc2c(cc1)[n]3c(c(nc3)C(=O)O)CN(C2=O)C
InChI
1S/C13H10FN3O3/c1-16-5-10-11(13(19)20)15-6-17(10)9-3-2-7(14)4-8(9)12(16)18/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SFVXVWJBSJCRJO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)