Fontos dokumentumok
1269618
USP
Fenofibrate Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, Fenofibric acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fenofibrate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C(C1=CC=C(OC(C)(C)C(O)=O)C=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQOBSOSZFYZQOK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PPARA(5465)
Általános leírás
Alkalmazás
- Fenofibrate
- Fenofibrate Capsules
- Fenofibrate Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3