Fontos dokumentumok
1269607
USP
Fenofibrate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Chloro-4′-hydroxybenzophenone, (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fenofibrate
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
257 °C/13 mmHg (lit.)
mp
175-178 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUETVLNXAGWCDS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - closed cup