Fontos dokumentumok
1237553
USP
Eplerenone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
9,11alpha-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-7alpha,21-dicarboxylic acid, gamma-lactone, methyl ester, Cgp 30083, Eplerenone [USAN], Epoxymexrenone, HSDB 7522, Inspra, Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, gamma-lactone, methyl ester, (7alpha,11alpha,17alpha)-, SC-66110
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
eplerenone
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C24H30O6/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(27)28-3)19-16-5-8-23(9-6-18(26)30-23)22(16,2)12-17-24(19,21)29-17/h10,15-17,19H,4-9,11-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUKPWJGBANNWMW-VWBFHTRKSA-N
Géninformáció
human ... NR3C2(4306)
Related Categories
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3