Fontos dokumentumok
1134153
USP
Cilostazol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)-butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, OPC 13013, OPC 21, Pletaal
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cilostazol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C1CCc2cc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)ccc2N1
InChI
1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRGUKTPIGVIEKM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PDE3A(5139)
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3