Fontos dokumentumok
F0778
Felbamate
Szinonimák:
2-Phenyl-1,3-propanediol dicarbamate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
oldhatóság
alcohol: soluble
SMILES string
NC(=O)OCC(COC(N)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-10(14)16-6-9(7-17-11(13)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,12,14)(H2,13,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKGXYQFOCVYPAC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2