Fontos dokumentumok
1708707
USP
Valproic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Propylpentanoic acid, Valproic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
valproic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
sűrűség
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALDH5A1(7915)
Általános leírás
Alkalmazás
- Divalproex Sodium
- Divalproex Sodium Delayed-Release Capsules
- Divalproex Sodium Delayed-Release Tablets
- Divalproex Sodium Extended-Release Tablets
- Valproate Sodium Injection
- Valproic Acid
- Valproic Acid Capsules
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
231.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
111 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)