1269323
USP
Felbamate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Phenyl-1,3-propanediol monocarbamate, 3-Hydroxy-2-phenylpropyl carbamate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
felbamate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
NC(=O)OCC(CO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO3/c11-10(13)14-7-9(6-12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,12H,6-7H2,(H2,11,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JQVQIZWJBLGVRW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Felbamate
- Felbamate Oral Suspension
- Felbamate Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)