Fontos dokumentumok
PHR3429
Vigabatrin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
(±)-Vigabatrin, (R,S)-4-Amino-5-hexenoic acid, (±)-γ-Vinyl-GABA, (±)-4-Aminohexenoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP BP563
traceable to Ph. Eur. Y0001400
traceable to USP 1712001
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 400 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
SMILES string
NC(CCC(O)=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJDFLNIOAUIZSL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1