1269334
USP
Felbamate Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Phenethyl carbamate, NSC 31196
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
felbamate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
NC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-9(11)12-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H2,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUAUTBNKPSNTFM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)