1269243
USP
Famotidine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3-{{{2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl}methyl}sulphanyl}propanamide, 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanamide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
USP
API-család
famotidine
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 25 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
tárolási körülmény
protect from light
szín
white
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)CSCCC(=O)N)N=CNN
InChI
1S/C8H13N5OS2/c9-7(14)1-2-15-3-6-4-16-8(13-6)11-5-12-10/h4-5H,1-3,10H2,(H2,9,14)(H,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASHSLSDRNNWQKI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)