Fontos dokumentumok
Y0000382
Famotidine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Famotidine, N′-(Aminosulfonyl)-3-([2-(diaminomethyleneamino)-4-thiazolyl]methylthio)propanamidine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
famotidine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC(=N)NS(N)(=O)=O)cs1
InChI
1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH2(3274)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)