1141024
USP
Clotrimazole related compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(o-Chlorophenyl)diphenylmethanol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
clotrimazole
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C19H15ClO/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,21H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KTVAHLGKTSPDOG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard stock, system suitability, and standard solution for assay and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Clotrimazole
- Clotrimazole Topical Solution
- Clotrimazole Lotion
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3