1234147
USP
Efavirenz Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(4S)-6-Chloro-4-[(E)-2-cyclopropylvinyl]-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
efavirenz
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H11ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-8H,1-2H2,(H,19,20)/b6-5+/t13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWWHVRKXRMMRPN-GFUIURDCSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Efavirenz
- Efavirenz Capsules
- Efavirenz Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3