Merck
PHR3304
Supelco
Diethyltoluamide
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, N,N-Diethyl-m-toluamide, m-Toluic acid diethylamide, DEET
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4CON(C2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
191.27
Beilstein:
2046711
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1197007
gőzsűrűség
6.7 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 25 °C)
kiszerelés
pkg of 3 g
törésmutató
n20/D 1.523 (lit.)
bp
111 °C/1 mmHg
160 °C/19 mmHg (lit.)
sűrűség
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCN(CC)C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)