Merck
1192808
USP
Diethanolamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Lineáris képlet:
HN(CH2CH2OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.14
Beilstein:
605315
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
3.6 (vs air)
gőznyomás
<0.98 atm ( 100 °C)
API-család
diethanolamine
öngyulladási hőmérséklet
689 °F
robbanási határérték
10.6 %
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.477 (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
sűrűség
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Diethanolamine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney,Liver,Blood
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)