Fontos dokumentumok
PHR1220
Diethanolamine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1192808
gőzsűrűség
3.6 (vs air)
gőznyomás
<0.98 atm ( 100 °C)
API-család
diethanolamine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
689 °F
robbanási határérték
10.6 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.477 (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
sűrűség
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
The collision cross section (CCS) measurement was provided by Waters Corporation, using the SYNAPT XS mass spectrometer.
For a description and overview of how ion mobility enables the measurement of the CCS of an ion visit ims.waters.com.
Further information on the SYNAPT XS mass spectrometer can be found on the IMS microsite and product webpage.
TWCCS measurements are expected to be within 2% of this reference value.
P/N PHR1220 is part of the Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library which can be downloaded from Waters Marketplace.
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney,Liver,Blood
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup