Fontos dokumentumok
1191226
USP
Didanosine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Hypoxanthine, 6-Hydroxypurine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
didanosine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Didanosine
- Didanosine Delayed-Release Capsules
- Didanosine for Oral Solution
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3