Fontos dokumentumok
Y0000439
Didanosine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2′,3′-Dideoxyinosine, ddI, ddIno
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
didanosine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXZVVICBKDXVGW-NKWVEPMBSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)