Fontos dokumentumok
1191237
USP
Didanosine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2′,3′-Dideoxyadenosine, ddA
About This Item
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
didanosine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
181-184 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3CC[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O2/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(3-16)17-7/h4-7,16H,1-3H2,(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2